Merck
Z303453
Quickfit® two-neck, round-bottom flasks
capacity 500 mL, center joint: ST/NS 24/29
別名:
FR500/3S/2A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom flask
two-neck (One vertical central neck and one angled side neck)
ジョイント
center joint: ST/NS24/29
side joint ST/NS19/26
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Quickfit FR500/3S/2A
利用可能性
not available in USA and Canada
H
150 mm
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
One vertical central neck and one angled side neck
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z303453-1EA4061832829579