Merck
Z303356
Quickfit® double surface (Davies) condenser
L 150 mm, joint: ST/NS 19/26
別名:
C5/12/SC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS19/26
メーカー/製品名
Quickfit C 5/12/SC
利用可能性
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
L
150 mm
表面積
170 cm2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Increased surface area and effectiveness when compared with the corresponding Liebig condenser. Inner cooling surface gives a baffling effect, while outer cooling surface prevents creep and loss of vapour when used with low boiling liquids.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z303356-1EA4061832829494