Merck
Z303313
Quickfit® jacketed coil condenser
L 160 mm, joint: ST/NS 24/29
別名:
CX6/33/SC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS24/29
メーカー/製品名
Quickfit CX 6/33/SC
利用可能性
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
L
160 mm
表面積
400 cm2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Double surface condensers with a coil as the inner surface provides approximately twice the surface area of plain, double surface condensers of the same effective length.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited