Merck
Z303194
Quickfit® Liebig condenser
L 400 mm, joint: ST/NS 19/26
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS19/26
メーカー/製品名
Quickfit C1/22/SC
利用可能性
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
L
400 mm
表面積
200 cm2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Designed to give a turbulent flow in the water jacket for efficient cooling at a comparatively slow rate of water flow. These condensers are adequate and effective in many applications.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited