ジョイント
joint: ST/NS14/23
メーカー/製品名
Quickfit C 2/11
利用可能性
not available in ROW
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
L
200 mm
表面積
100 cm2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらの単純な凝縮器は、沸点が150°Cを超える材料の凝縮に適しています。
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)