Key Documents
Z302880
Quickfit® round-bottom flasks
capacity 250 mL, joint: ST/NS 34/35
別名:
FR250/5S
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
物質
borosilicate glass
round bottom flask
short
ジョイント
joint: ST/NS34/35
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
case of 10
メーカー/製品名
Quickfit FR250/5S
利用可能性
not available in USA and Canada
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Short neck with ground-glass joint.
特徴および利点
• Complies to ISO 4797 and ISO 1773 requirements• Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)• Flask geometry permits very uniform heating• With highest quality ground glass socket• Comprehensive range of flasks available with capacities from 5ml to 5000ml•
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)