Key Documents
Z302414
Quickfit® コーン/スクリュー-スレッドアダプター
18 thread (couples 7.0 - 8.5 mm diameter), joint: ST/NS 29/32
別名:
ST54/18
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
joint: ST/NS29/32
メーカー/製品名
Quickfit ST 54/18
利用可能性
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
フィッティング
18 thread (couples 7.0 - 8.5 mm diameter)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
これらのコーンアダプターのQuickfitネジ式継ぎ手は、温度計、採血管、電極などをQuickfitガラス器具に結びつける多様な手段を提供します。これらの継ぎ手はスクリューキャップを緩めて浸漬深さを簡単に調節でき、真空下で優れた成果をもたらします。高熱がネジ山のユニオンに当たらない場合は、300°Cまでの機器で使用可能です。
交換部品については、Webサイトのリストの関連製品セクションをご覧ください。
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)