Merck
Z301310
Quickfit® plain bends
joint: ST/NS 19/26
別名:
RA9/22
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
joint: ST/NS19/26
メーカー/製品名
Quickfit RA 9/22
利用可能性
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Socket to cone. Generally used as distilling adapters.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)