Merck
Z301175
Quickfit® expansion adapter
top female joint: ST/NS 34/35, bottom male joint: ST/NS 29/32
別名:
XA54
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
female joint: ST/NS top34/35
male joint: ST/NS bottom29/32
メーカー/製品名
Quickfit XA 54
利用可能性
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These adapters connect items with larger cone to a piece of glassware with a smaller size socket.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)