Merck
Z301051
Quickfit®還元アダプター
top female joint: ST/NS 34/35, bottom male joint: ST/NS 45/40
別名:
DA57
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
female joint: ST/NS top34/35
male joint: ST/NS bottom45/40
メーカー/製品名
Quickfit DA 57
利用可能性
not available in USA and Canada
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These adapters connect items with a smaller cone to a piece of glassware with a larger size socket.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited