Merck
Z288209
Sigma-Aldrich
KNF Laboport® solid PTFE vacuum pump
pumping speed 34 L/min, AC/DC input 115 V AC
別名:
laboratory vacuum pump, mini diaphragm vacuum pump, mini vacuum pump, vacuum pump
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105101
NACRES:
NB.79
特徴
CE compliant
CSA approved
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
KNF
利用可能性
not available in EU
パラメーター
≤1.5 torr vacuum
34 L/min pumping speed
L × W × H
13 in. × 6.7 in. × 8.7 in.
重量
27 lb (12.3 kg)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Quiet, high performance diaphragm vacuum pumps can be used alone or as the center of a modular laboratory vacuum system. Replaces noisy rotary-vane pumps for vacuum distillation, drying, filtration, rotary evaporation, degassing of liquids, and applications where water aspirators are used.
特徴および利点
  • Solid PTFE headsPTFE coated diaphragm.
  • Oil-free operation ensures pumped medium will stay pure.
  • New multi-port valve system with Kalrez disks improves flow and reliability.
  • Two stages.
  • 0 mm I.D. hose barbs on ports.
法的情報
Laboport is a registered trademark of KNF Neuberger GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z288209-1EA4061833294901