Merck
Z286443
Nalgene® stopcock
2-way, bore size 4 mm
別名:
2-way connector, hose connector
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.79
物質
polypropylene (with TFE plug)
詳細
for tubing I.D. 1/4 -5/16 in.
特徴
autoclavable
包装
pack of 1 ea
case of 6 ea
メーカー/製品名
Nalgene® 6460, 0004
穴サイズ
4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Serrated tubulation on each end.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z286443-1EA4061832616872
Z286443-6EA4061832616889