物質
PTFE-coated (wedge shaped)
PTFE-coated
包装
pack of 3 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37123-0002
L
25.4 mm
直径
9.5 mm
サイズ
3/8 in. × 1 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Spinwedge® magnetic stirring bars are ideal for churning sediment or dissolving salts for thorough dispersion.
- The wedge shape design provides strong turbulence at low speeds.
- The chemically resistant bars feature a sharply angled broad face for rigorous mixing of viscous solutions.
- Alnico magnet encapsulated in FDA Grade PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
- Autoclavable.
法的情報
Spinwedge is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)