Merck
Z282006
Coors alumina mortar
capacity 15 mL, O.D. × H 65 mm × 31 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41101702
物質
alumina
メーカー/製品名
Coorstek 60361
外径 × H
65 mm × 31 mm
キャパシティ
15 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
99.5% alumina. Extremely hard and completely nonabsorbent surface. Completely glazed except for inside grinding surface. Order pestle separately.
法的情報
Coors is a trademark of Coorstek, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1