Merck
Z268178
Sigma-Aldrich
Aldrich® desiccator cabinet
H × W × D 7 in. × 7 in. × 10 in., 2 trays, bronze
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104510
NACRES:
NB.43
H × W × D
7 in. × 7 in. × 10 in.
bronze
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Aldrichデシケーターキャビネットは、冷蔵庫、フリーザー、および室温での防塵・防湿貯蔵用です。透明な壁の上部と基部は1/4インチ(6.35mm)厚のアクリル樹脂で360°の視認性があります。
ガスケット付き気密ドアは3/8インチ(9.525mm)厚のアクリル樹脂で、全長にわたる丁番とひねって閉じるステンレス鋼製のラッチが付いています。透明アクリル樹脂製の深いスライド式トレイの底には穴が開いているため、キャビネット内の空気が適切に循環します。暗褐色のアクリル樹脂は、光に反応しやすい材料を最大限に保護します。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z268178-1EA4061832964744