Merck
Z265950
Sigma-Aldrich
固体ガラスビーズ
soda-lime glass, diam. 6 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102422
NACRES:
NB.43
物質
soda-lime glass
直径
6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
蒸留カラム充填剤、混合ビーズおよび沸騰石としての使用に。454 gの各箱の梱包容量は約360 cm3です。ビーズサイズの変動は+/-10%。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6