Merck
Z265195
Microflex® ULTRA ONE®パウダーフリーラテックスグローブ
size 9‑9.5 XL
別名:
disposable glove
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
物質
vinyl
white gloves
サイズ
9‑9.5 XL
無菌性
non-sterile
特徴
disposable
latex free: no
powder-free
包装
pack of 50 ea (boxes of 50)
pack of 50
メーカー/製品名
Microflex UL-315-XL
L × 厚み
11.8 in. (300 mm) × 9.8 mil (0.25 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
高リスク用途向けのTA標準であるこのグローブは、幅の広い腕回り部分にビーズ補強が施されて手首と前腕部を十分に保護します。指先にテクスチャー処理が施されているため、乾燥状態でも濡れた状態でもしっかりグリップできます。長時間にわたって快適に着用できます。
  • 100%パウダーフリーで、汚染がありません。
  • ウルトラグリップ表面で、濡れていても滑りません。
  • 傾斜浸漬法により、グローブの厚さを変化させて最大感度を得ています。
  • 3重に強化した腕回りと手のひら。
厚さ:
  • 腕回り 0.18 mm(7.1ミル)
  • 手のひら 0.25 mm(9.8ミル)
  • 指 0.35 mm(13.8ミル)
  • 長さ:300 mm(11.8インチ)
法的情報
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
ULTRA ONE is a registered trademark of Microflex Medical Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)