物質
PTFE flat liner
round bottle
soda-lime glass bottle
white polypropylene cap
キャップサイズ
83-400
ジョイント
Joints threaded neck (83-400)
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
with cap
with cap
包装
pkg of 6 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216932
キャパシティ
65 oz (2000 mL)
直径× H
122 mm × 213 mm
色
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)