物質
black plastic cap
colorless bottle
glass bottle
round bottle
ジョイント
Joints threaded neck (28-400)
特徴
with cap
包装
pkg of 12 ea
メーカー/製品名
WHEATON® W216817
キャパシティ
32 oz (1000 mL)
直径× H
94 mm × 206 mm
色
clear
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
様々なフタが付属するため便利です。ビンは、Wheaton「900」アンバーガラス製または「800」透明ソーダ石灰フリントガラス製です。キャップの形式は以下のとおりです。
- PTFEまたはポリビニルライナー付き白色PPキャップ
- Poly-Seal® PEコーンライナー付き黒色プラスチックキャップ
法的情報
Poly-Seal is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)