Merck
Z259926
Acrodisc®シリンジフィルター
PTFE membrane, diam. 25 mm, pore size 1.0 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104900
物質
PTFE membrane
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
特徴
glass fiber prefilter
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
Gelman 4226
直径
25 mm
容量
≤150 mL
ポアサイズ
1.0 μm
フィッティング
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
分析試料を高い品質でろ過します。HPLC認証によって抽出物の少なさが保証されます。広範な膜によって試料適合性要件を満たします。25 mmのAcrodiscは5~100 mLの試料体積に推奨されます。13 mmのサイズは、10 mL未満の体積の試料に推奨されます。4 mmのサイズは2 mL未満の試料用です。ルアーロック付きPPハウジング。
  • GHP - 水性試料と有機試料の両方に適した親水性PP膜
  • GXF - 多層ガラス繊維プレフィルター
  • ナイロン - 汎用フィルター、酸およびハロゲン化溶媒には使用できません
  • PVDF - ナイロンより適合範囲が広い汎用フィルター
  • PTFE - 攻撃的な溶媒および有機物に適しています
  • HT Tuffryn® −親水性ポリスチレン、たんぱく質結合率が極めて低い用途向け
  • Versapor® 不織布ナイロンを担体とする−アクリル共重合体、汎用フィルター
適合性
Suitable for filtering harsh chemicals.
法的情報
Acrodisc is a registered trademark of Pall Corporation
Tuffryn is a registered trademark of Pall Corporation
Versapor is a registered trademark of Pall Corporation
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)