Merck
Z257575
Sigma-Aldrich
PROHEAT® heat gun
PH-2100, AC/DC input 220 V AC, 3 - 6 A, Schuko plug
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41102404
NACRES:
NB.76
物質
plastic
特徴
CE compliant
パラメーター
221-449 °C
453 L/min flow rate
出力
750-1300 W
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2段階の温度設定、221°C、449°Cが可能なコンパクト軽量のヒートガン。炎の出ない優れた熱源。気流15 cfm。PROHEATヒートガンは、汎用的な実験適用のほとんどに対応しています。
法的情報
PROHEAT is a registered trademark of Master Appliance Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)