Merck
Z257419
透明液表示低温サーモメーター
L 305 mm (30.5 cm), temp. range -200/30 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
NACRES:
NB.79
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
HB Instruments B60760-1600
パラメーター
-200/30 °C temp. range
L
305 mm (30.5 cm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
温度計は有機液体が充填されていますが、製品番号Z257419だけは透明の液体が充填されています。全浸没。通常の実験室での低温実験使用向けで1°C刻み。
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)