物質
amber glass vial
styrene-butadiene liner
特徴
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
包装
pkg of 144 ea
外径 × H
17 mm × 60 mm
容量
8 mL
フィッティング
thread for 15-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
キャップは、白色のスチレン-ブタジエンゴムの裏張りを貼付してLab-File®ケースに詰められています。透明なWheaton-33、抽出能力が低いホウケイ酸ガラス、または琥珀色のWheaton-320ガラス。殺菌して低温で貯蔵できます。
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type,in order to prevent contamination.
法的情報
Lab File is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z256293-1PAK | 4061837617850 |