Merck
Z252336
Sigma-Aldrich
Aldrich® anticlimb splash-guard adapter with fritted disc
female joint: ST/NS 24/40, male joint: ST/NS 14/20, capacity 250 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS14/20
キャパシティ
250 mL
ポアサイズ
70-100 μm porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
3箇所のトラップで、発泡やバンピングによるキャリーオーバを大きく減らすことができます。この通気口は最上部にあり、気泡がコンデンサーより上に上がることを防いでいます。フリットディスクがコンデンサー内に粒子が入ることを防ぎます。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z252336-1EA4061832110707