Merck
Z251860
Supelco
Michel-Miller column stopper
Ace-Thred for #15
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
メーカー/製品名
Ace Glass 580311
テクニック
LPLC: suitable
フィッティング
Ace-Thred for #15
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PTFE for use at either end of any chromatography column with Ace-Threds. Makes a leak-tight seal without O-rings.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)