詳細
Made of heavy gauge, 316L electropolished SS with easy to remove perforated plate for thorough cleaning or autoclaving. Funnels are unbreakable, have welded seams, 1/2 in. O.D. hose connector, and are rated for full vacuum. Suitable for use with solvents that degrade PP funnels, and high purity, biotechnical, and GMP applications.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)