Merck
Z239135
Sigma-Aldrich
White disposable polystyrene pour-boats
W × L × H 116 mm × 190 mm × 25 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.71
物質
oblong
polystyrene
包装
pack of 250 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
W × L × H
116 mm × 190 mm × 25 mm
ディッシュL × W
190 mm × 116 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
液体の分注や注ぎを容易にするよう設計された秤量皿です。滑らかで均一な壁、平底で、200°F(93°C)まで使用可能です。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1