Merck
Z231770
Duran® crystallizing dishes
capacity 3,500 mL
別名:
213136302
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121812
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
cylindrical
無菌性
non-sterile
包装
pack of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 213136302
利用可能性
not available in USA and Canada
キャパシティ
3,500 mL
ディッシュ直径
230 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • Cylindrical dishes without spout.
  • Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal shock resistance.
  • The design of the dishes allow solvents to evaporate quickly and evenly
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Meets DIN 12337 standard.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)