物質
borosilicate glass
無菌性
non-sterile
特徴
lid
包装
pack of 1 ea
case of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 217554101
利用可能性
not available in USA and Canada
外径 × H
60 mm × 20 mm
ディスクの最大容量
~50 mL
ディッシュ直径
60 mm
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Supplied in pairs as dish and cover. These petri dishes are manufactured to give even distribution of culture media and distortion-free transparency. Meet DIN 12339 standard.
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z231509-10EA | |
Z231509-1EA |