Merck
Z220574
Sigma-Aldrich
NMRチューブラベル
temperature −40-150 °F, pkg of 25 ea
別名:
NMR チューブ用ラベル, NMR ラベルセット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
55121611
NACRES:
NB.35
物質
vinyl
包装
pkg of 25 ea
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
パラメーター
−40-150 °F temperature
W
15 mm
関連するカテゴリー
詳細
セルフラミネ-トビニルラベルで、書き込み可能な白い面があり、油、水、溶媒耐性です。サンプルを確実に識別するため、5mmチュ-ブにラベルを巻きます。1枚のカ-ドにラベル26個が付いており、1パックあたりカ-ド25枚入りです。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z220574-1PAK4061832331676