Merck
Z216011
Solid PTFE stopper
joint: ST/NS 34/35
別名:
flask stopper, lab stopper, stoppers
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
ジョイント
joint: ST/NS34/35
メーカー/製品名
Cowie (010.234)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
固体PTFEから機械加工で製造され、台形シールで280°Cまで中~高真空性能を発揮します。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)