Merck
Z215449
Rigid PTFE sleeve
joint: ST/NS 29/42
別名:
ptfe sleeves
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
ジョイント
joint: ST/NS29/42
メーカー/製品名
Cowie
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
繰り返し使用に耐え、取り扱いが容易な丈夫なグリップリングが付いた、堅固なPTFEスリーブ。横台形シーリングリングによって、280°Cまでグリースなしで高真空性能が実現できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)