Merck
Z215252
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 9.5 mm, L 550 mm, blade diam. 140 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103801
NACRES:
NB.72
メーカー/製品名
Cowie
L
550 mm
ブレードの直径
140 mm
シャフト直径
9.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)