Merck
Z214752
ACE 304 SS blade
W × L 23 mm × 113 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
物質
stainless steel
特徴
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 2,000 ‑ 3,000 mL
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 8086-08
W × L
23 mm × 113 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)