Key Documents
Z205389
Sigma-Aldrich
Eye-protection holder
clear acrylic, H × W × D 3 1/4 in. × 9 in. × 6 3/4 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46181802
NACRES:
NB.35
物質
clear acrylic
特徴
lid: no
Holds safety glasses
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F24877-0001
H × W × D
3 1/4 in. × 9 in. × 6 3/4 in.
バックプレートサイズ
6 in.
詳細
Sturdy holder provides workers with easy access to safety glasses or goggles. Wall mountable or freestanding.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)