Merck
Z188824
Supelco
Black plastic caps
Solid top, white rubber liner, thread for 20-400, pkg of 500 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.11
物質
black phenolic cap
white rubber liner
特徴
closure type black phenolic solid top cap
包装
pkg of 500 ea
フィッティング
thread for 20-400
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
オートクレーブ処理可能なこのキャップは、製品の安全性を極限まで保証するためにデザインされています。裏打ちは白色スチレンブタジエンゴムをPTFEで上張りしたものです。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)