Merck
Z183628
Sigma-Aldrich
Cryo-apron®
size 24 in. × 48 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
TempShield CA48
サイズ
24 in. × 48 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Provides protection in extreme environments. Resistant to solvents/chemicals. Breathable, static-free, and asbestos-free. 100% waterproof. Reversible. Adjustable straps at neck and waist.
法的情報
Cryo-apron is a registered trademark of Tempshield, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)