Merck
Z180645
ACE mini-blade
fits shaft o.d., 5 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
物質
PTFE
特徴
fits shaft o.d. 5 mm
for flask size 50 ‑ 250 mL
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 9542-10
直径
5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)