Merck
Z180351
Supelco
Tubing connector for large columns
Tubing insertion tool, tube I.D. 1.5 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
メーカー/製品名
Ace Glass 585580
テクニック
LPLC: suitable
チューブ内径
1.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
1/4-28 UNF 2B雄ねじ付きTFEナットで、内径の小さいチューブを底部滴下アダプターに接続します。KEL-Fインサートにより、フィッティングに対してチューブが機械的に締め付けられます。減圧用または加圧用に使用できます。組み立てにはチューブ挿入ツールが必要です。ナット、インサート、および挿入ツールは別途ご注文ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)