Merck
Z180084
Supelco
Ace large chromatography column
I.D. × L 50 mm × 1,200 mm, capacity 2.35 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
グレード
for chromatography
メーカー/製品名
Ace Glass 582058
テクニック
LPLC: suitable
内径 × L
50 mm × 1,200 mm
キャパシティ
2.35 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Rugged borosilicate glass column with #50 internal Ace-Threds on ends to which a wide variety of upper and lower adapters can be fitted. Suitable for ion-exchange or activated-carbon work. Order column adapters separately.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)