物質
paper
メーカー/製品名
Ace Glass 581411
テクニック
LPLC: suitable
フィッティング
Ace-Thred for #11
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カラムのいずれの端部にも使用します。サイズが7と11のフィルターディスクは、極めて均一な特に高純度かつ高吸収度の紙製です。これより大きなサイズの製品は125 PTFEスクリーンクロス製です。アダプターは別にご注文ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)