Merck
Z179981
Supelco
Michel-Miller column filter disc
Ace-Thred for #7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
SB.52
物質
paper
メーカー/製品名
Ace Glass 581406
テクニック
LPLC: suitable
フィッティング
Ace-Thred for #7
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カラムのいずれの端部にも使用します。サイズが7と11のフィルターディスクは、極めて均一な特に高純度かつ高吸収度の紙製です。これより大きなサイズの製品は125 PTFEスクリーンクロス製です。アダプターは別にご注文ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)