Merck
Z178012
Sigma-Aldrich
Scienceware® POXYGRID® test-tube rack
Holds 108 x 15-16 mm tubes
別名:
tube holder
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122804
NACRES:
NB.35
物質
epoxy (coated steel)
特徴
Holds 108 x 15-16 mm tubes
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18759-0001
L × W × H
237 mm × 186 mm × 67 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
溶接したスチール製ワイヤーを、熱により硬化する熱硬化性エポキシでコートし、錆や腐食から保護します。このコーティングは、ほとんどの有機溶媒、弱酸、弱アルカリによる影響を受けず、耐磨耗性、スチール製の基質との接着に優れています。温度範囲:-370~250°F(-233~121°C)。正方形の孔、デッキ3枚、孔のある網目状の下面デッキ、補強エッジからなります。
法的情報
Poxygrid is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)