Merck
Z177431
Sigma-Aldrich
Scienceware® polypropylene scoops
capacity 100 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122403
NACRES:
NB.35
メーカー/製品名
Bel-Art F367500000
ボウルのサイズ
92 mm × 48 mm × 35 mm
キャパシティ
100 mL
ハンドルサイズ
100 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Molded, natural color.
法的情報
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z177431-12EA4061832257174