Merck
Z171387
Supelco
Series A-2 gas syringe
capacity 25 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122001
NACRES:
NB.03
物質
bevel tip stainless steel needle
ニードルサイズ
2 in.
特徴
needle bevel tip
メーカー/製品名
VICI 050023
キャパシティ
25 μL
ニードル長
2 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Unique Sample-Lok push-button valve allows sample storage in syringes as small as 25μL and permits pressurization of samples prior to injection, for better resolution. Plunger, when fully depressed, makes flush contact with bottom of syringe barrel, virtually eliminating dead volume. Parts are replaceable.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)