メーカー/製品名
Bel-Art F24868-0000
詳細
Molded plastic, wall-mountable backboard with two bottle wells, mirror, and instructions for use and maintenance in four languages (English, Spanish, French, and German). Includes two 32oz squeezable PE bottles with covered eye cups and discharge tube. Shipped empty.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)