ジョイント
female joint: ST/NS24/40
male joint: ST/NS24/40
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Aldrich® anticlimb splash-guard adapter greatly lower carry-over from foaming or bumping. Because the venting hole is located at the top, the foam can be prevented from climbing higher into the condenser.
アプリケーション
Aldrich® anticlimb splash-guard adapter are ideal for use with solvents that foam excessively during rotary evaporation. Inner vapor tube is sealed to the top of trap to prevent foam entry into condenser.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)