Merck
Z154563
Sigma-Aldrich
位置決め用リング
PTFE/Glass composite, fits shaft o.d., 10 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.72
物質
PTFE gasket
特徴
fits shaft o.d. 10 mm
メーカー/製品名
Ace Glass 812710
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Designed for use with stirring shafts to position shaft in bearing and prevent it from dropping into flask. Gasket prevents scratching bearing and acts as a dust cover.