Merck
Z154415
Ace Trubore® PTFE 4ピーススターラーベアリング
joint: ST/NS 45/50, fits shaft o.d., 10 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.72
ジョイント
joint: ST/NS45/50
特徴
fits shaft o.d. 10 mm
メーカー/製品名
Ace Glass 806655
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
自動調心、潤滑剤フリーのPTFE Truboreベアリングで、SSまたは磨きガラス製の撹拌シャフトとともに約200 rpmで使用します。内側PTFEのTruboreベアリング、FETFE®圧縮サドルO-リング、ガラス繊維強化ブッシング、FETFE O-リング付きのロックナット、およびネジ式ガラスアダプターで構成されます。ロックによっていずれの方向にも撹拌を行うことができ、ネジが外れる懸念がありません。圧縮サドルO-リングは一定の力を維持するため、ほとんど注意を払う必要がありません。1 mm Hgまで減圧します。すりガラスのシャフトでのご使用は推奨されません。
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Trubore is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)