物質
borosilicate glass 3.3
clear bottle
narrow-mouth bottle
round bottle
特徴
autoclavable
without cap
包装
pack of 1 ea
pack of 10 ea
メーカー/製品名
DURAN® 21 805 44
パラメーター
max. pressure (Not for use under pressure)
キャパシティ
500 mL
直径× H
86 mm × 176 mm
フィッティング
GL 45 neck thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
表面が透明なプラスチック製であるため、瓶の物理的損傷や破損した場合の漏れから保護します。135°Cまでオートクレーブ可能ですが、水で冷却しないでください。キャップは付属しません。
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
必要ですが提供されていません
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)